Fontos dokumentumok
8.51024
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), O-(N-Fmoc-2-aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)-undecaethyleneglycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H65NO16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
839.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forma
oil
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Alkalmazás
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms) Novabiochem®. CAS 756526-01-9, molar mass 839.96 g/mol.
Kapcsolódás
Replaces: 01-63-0109
Analízis megjegyzés
Colour (visual): slight yellow to yellow to beige to slight brown
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2