Fontos dokumentumok
8.52146
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-D-lysine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H32N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
mp
120-130 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N([C@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMRUUWFGLGNQLI-JOCHJYFZSA-N
Általános leírás
Standard building block of introduction of D-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-13-1026
Analízis megjegyzés
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3