Fontos dokumentumok
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
Szinonimák:
4′-Isopropylacetophenone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
211-433-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.5% (GC)
form
liquid
bp
119-120 °C/13.3 hPa
sűrűség
0.970 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - (External MSDS)