Fontos dokumentumok
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
for synthesis
Szinonimák:
Nitrobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
EC index szám:
202-716-0
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99% (GC)
gőznyomás
0.3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C (DIN 51794)
hatékonyság
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
1.8-40 % (v/v)
törésmutató
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
6.0 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 88 °C
oldhatóság
1.90 g/L
sűrűség
1.20 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)