Fontos dokumentumok
8.22261
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol
for synthesis
Szinonimák:
Pyrocatechol, 1,2-Dihydroxybenzene, Catechol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,2-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
204-427-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
13 hPa ( 118 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
hatékonyság
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.97 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
103-105 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 127 °C
oldhatóság
430 g/L
sűrűség
1.37 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Pyrocatechol alleviates cisplatin-induced acute kidney injury by inhibiting ROS production: Research on pyrocatechol′s protective effects against nephrotoxicity due to cisplatin, highlighting its antioxidant properties (Xie et al., 2022).
  • How was the proton transfer process in bis-3, 6-(2-benzoxazolyl)-pyrocatechol, single or double proton transfer: Theoretical insights into the proton transfer mechanisms in a symmetric pyrocatechol derivative, providing fundamental knowledge for molecular interactions (Zhang et al., 2016).
  • Electrodeposition of pyrocatechol based films: Influence of potential scan rate, pyrocatechol concentration and pH: Investigates the conditions affecting the electrodeposition of pyrocatechol-based materials, contributing to the understanding of electrochemical coating processes (Ball, 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)