Fontos dokumentumok
8.20709
Sigma-Aldrich
Isatin
for synthesis
Szinonimák:
Isatin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-077-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
mp
199-204 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 200 °C
oldhatóság
2 g/L
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1