Fontos dokumentumok
8.20662
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Szinonimák:
2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenine, Salicyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
2-(OH)C6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-960-5
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
crystals
mp
83-86 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCc1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3