Fontos dokumentumok
8.14537
Sigma-Aldrich
Melatonine
for synthesis
Szinonimák:
Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
200-797-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
hatékonyság
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116-118 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2