Fontos dokumentumok
8.14342
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
Szinonimák:
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-079-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.28 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
268 °C
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.76-8.14 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 85 °C
sűrűség
0.872 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F
Lobbanási pont (C)
71 °C