Merck
907146
Sigma-Aldrich
Styrene
contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
Szinonimák:
Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
Beilstein:
1071236
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Teszt
≥99% (GC)
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
tartalmaz
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
robbanási határérték
6.1 %
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
sűrűség
0.906 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ultra high purity styrene monomer.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
hearing organs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F
Lobbanási pont (C)
32 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)