Merck
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
Szinonimák:
Gelatin type B modified with thiol
About This Item
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
powder
mp
40-46 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)