Fontos dokumentumok
D1000000
Dibenzosuberone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nortriptyline, amitriptyline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.6332 (lit.)
bp
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
sűrűség
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)