Merck
D31729
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberenol
Szinonimák:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, NSC 84190
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
122.5-124 °C (lit.)
SMILES string
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Oxidation with tert-butylhydroperoxide in water for synthesis of carboxylic acids and ketones
  • Synthesis of tachykinin neurokinin-1 receptor antagonists
  • Pauson-Khand reaction mechanism studies
  • Mapping the active site of aziridination catalysts
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)