Fontos dokumentumok
1.07826
Supelco
Tin
foil about 0.04 mm thick
Szinonimák:
Tin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Sn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141745
EC index szám:
231-141-8
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
solid
bp
2260 °C/1013 hPa
mp
232 °C
sűrűség
7.3 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Identity (Sn): positive
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)