Fontos dokumentumok
69219
Sigma-Aldrich
Streptavidin AP Conjugate
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
form
liquid
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1