Fontos dokumentumok
03240595
Ursolic acid
primary reference standard
Szinonimák:
3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
mp
292 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Általános leírás
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
580.5 °F
Lobbanási pont (C)
304.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)