Fontos dokumentumok
670105
Millipore
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt
Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Szinonimák:
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt, UDP-GalNAc, 2Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H25N3O17P2 · 2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
651.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2OC([C@@H]([C@@H]2O)O)N3C=CC(=O)NC3=O)OC1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
Általános leírás
Donor substrate for N-acetylgalactosaminyltransferase. A major terminal sugar of the cyst wall of Giardia lamblia. Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Donor substrate for N-acetylgalactosaminyltransferases. A major terminal sugar of the cyst wall of Giardia lamblia. Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Kitagawa, H., et al. 1999. Glycobiology 9, 697.
Das, S., and Gillin, F.D. 1996. Exp. Parasitol. 83, 19.
Martina, J.A., and Maccioni, H.J. 1996. J. Neurosci. Res. 46, 485.
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3