662056
Ubiquitin Aldehyde
≥95% (HPLC), liquid, ubiquitin hydrolase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
ubiquitin hydrolase inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ubiquitin Aldehyde, Potent and specific inhibitor of multiple ubiquitin hydrolases involved in pathways of intracellular protein modification and turnover.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
aqueous buffer: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
multiple ubiquitin hydrolases involved in pathways of intracellular protein modification and turnover
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Shaeffer, J.R. and Cohen, R.E. 1996. Biochemistry 35, 10886.
Pickart, C.M. and Rose, I.A. 1986. J. Biol. Chem. 261, 10210.
WGK
WGK 1
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.