616453
TGF-β RI Kinase Inhibitor III
The TGF-β RI Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 356559-13-2, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
TGF-β RI Kinase Inhibitor III, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor III, 2-(5-Benzo[1,3]dioxol-4-yl-2-tert-butyl-1H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine, HCl, ALK5 Inhibitor III, SB-505124, HCl
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
water: 3 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTUOOXPZOVNPMF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Activin receptor-like kinase 4, 5, 7
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
DaCosta Byfield, S., et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 744.
WGK
WGK 2