Fontos dokumentumok
616387
Sigma-Aldrich
Nα-Tosyl-Phe Chloromethyl Ketone
Irreversible inhibitor of chymotrypsin.
Szinonimák:
Nα-Tosyl-Phe Chloromethyl Ketone, TPCK
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H18ClNO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Általános leírás
Irreversible inhibitor of chymotrypsin. Useful for inhibiting chymotrypsin activity in trypsin preparations. Inhibits apoptosis in thymocytes. Blocks the induction of nitric oxide synthase by γ-interferon and lipopolysaccharide (EC50 = 20 µM). Suggested working concentration is 10-100 µM.
This product has been discontinued.
Irreversible inhibitor of chymotrypsin. Useful for inhibiting chymotrypsin activity in trypsin preparations. Inhibits apoptosis in thymocytes. Blocks the induction of nitric oxide synthase by γ-interferon and lipopolysaccharides (EC50 = 20 M).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
EC50 = 20 µM in blocking the induction of nitric oxide synthase by γ-interferon and lipopolysaccharides.
Primary Target
chymotrypsin activity in preparations
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Fearnhead, H.O., et al. 1995. FEBS Lett. 357, 242.
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol.71, 488.
Murakami, T., et al. 1991. Biochim. Biophys. Acta1079, 279.
Nierodzik, M.L., et al. 1991. J. Clin. Invest.87, 229.
Wilson, W.E., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 17777.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3