612161
Anti-Tissue Factor Mouse mAb (TF9-10H10)
lyophilized, clone TF9-10H10, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TF9-10H10, monoclonal
form
lyophilized
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
primate, human
nem léphet reakcióba
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
ELISA (see application references)
Flow Cytometry (see application references)
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:1000, see application references)
Immunofluorescence (see application references)
Paraffin Sections (see application references)
Neutralization Studies (not recommended)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3