SAB4503057
Anti-PGP9.5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
UCH-L1, neuron cytoplasmic protein 9.5, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin thiolesterase L1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 24 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UCHL1(7345)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Immunogen Range: 171-220
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)