Fontos dokumentumok
WH0007980M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFPI2 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-PP5, Anti-TFPI2, Anti-tissue factor pathway inhibitor 2
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E8, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TFPI2(7980)
Immunogén
TFPI2 (AAH05330, 1 a.a. ~ 235 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDPARPLGLSILLLFLTEAALGDAAQEPTGNNAEICLLPLDYGPCRALLLRYYYDRYTQSCRQFLYGGCEGNANNFYTWEACDDACWRIEKVPKVCRLQVSVDDQCEGSTEKYFFNLSSMTCEKFFSGGCHRNRIENRFPDEATCMGFCAPKKIPSFCYSPKDEGLCSANVTRYYFNPRYRTCDAFTYTGCGGNDNNFVSREDCKRACAKALKKKKKMPKLRFASRIRKIRKKQF
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)