Merck
5.89587
Sigma-Aldrich
Chloroform
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Szinonimák:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
tartalmaz
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)