410957
3-Isobutyl-1-methylxanthine
≥98% (HPLC), solid, cAMP and cGMP phosphodiesterase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
3-Isobutyl-1-methylxanthine, IBMX
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
3-Isobutyl-1-methylxanthine, A cell-permeable, non-specific inhibitor of cAMP and cGMP phosphodiesterases (IC₅₀ = 2-50 µM).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mM
methanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]1(c2nc[nH]c2[c]([n]([c]1=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
cAMP and cGMP phosphodiesterases
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Morgan, A.J., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2373.
Scamps, F., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 244, 119.
Turner, N.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 108, 876.
Tamura, T., et al. 1991. J. Gen. Physiol. 98, 95.
Beavo, J.A., and Reifsnyder, D.H. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 150.
Russell, T.R. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. USA76, 4451.
WGK
WGK 3