Fontos dokumentumok
E1895
Erlose
≥94% (HPLC)
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-Maltosyl β-fructofuranoside
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 108.5 to 112.0 °, c = 0.84% (w/v) in water
tárolási körülmény
desiccated
szennyeződések
≤12.5% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5-8(23)10(25)12(27)16(30-5)32-14-7(3-21)31-17(13(28)11(14)26)34-18(4-22)15(29)9(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)