Merck
634093
Sigma-Aldrich
L-Selenomethionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3SeCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
mp
265-267 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[13CH3][Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJFAYQIBOAGBLC-YWQIHCTDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cuicui Zhuang et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1461-1461 (2020-08-01)
Inflammation is the hallmark of extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli-induced bovine mastitis. Organic selenium can activate pivotal proteins in immune responses and regulate the immune system. The present study aimed to investigate whether selenomethionine (SeMet) attenuates ESBL E. coli-induced inflammation