559388
SB 202190
≥98% (HPLC), solid, p38 MAP kinase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
SB 202190, 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)1H-imidazole, FHPI, p38 MAP Kinase Inhibitor II
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SB 202190, SB 202190, CAS 152121-30-7, is a potent, reversible, competitive inhibitor of p38. Inhibits p38 phosphorylation of myelin basic protein. Blocks the activity of p38β (Ki = 16 nM; IC₅₀ = 350 nM).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
hatékonyság
16 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2=C(NC(=C4C=CC(=O)C=C4)N2)c3ccncc3
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
p38β
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ajizian, S.J., et al. 1999. J. Infect. Dis.179, 939.
Singh, R.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 19593.
Wang, S.W., et al. 1999. Inflamm. Res.48, 533.
Gallagher, T.F., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 49.
LoGrasso, P.V., et al. 1997. Biochem. 36, 10422.
Jiang, Y., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 17920.
Kramer, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27723.
Li, Z., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res.Commun. 228, 334.
Lee, J.C., et al. 1994. Nature 372, 739.
WGK
WGK 3