Fontos dokumentumok
557225
Supelco
Methanol
suitable for GC/GC, for Purge & Trap SupraSolv®, suitable for EPA 601
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
200-659-6
NACRES:
NA.03
technika/technikák:
GC/GC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
gőznyomás:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Methanol, for Purge & Trap SupraSolv®
Ügynökség
suitable for EPA 601
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
GC/GC: suitable
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 9.7 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for Purge & Trap SupraSolv®
Alkalmazás
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.