Fontos dokumentumok
5.08160
Sigma-Aldrich
DPDPE
Szinonimák:
DPDPE, δ Opioid Receptor Agonist, DPDPE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H39N5O7S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
645.79
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
Általános leírás
A potent agonist selective for δ opioid receptor (EC50 = 5.2 nM). Exhibits anti-convulsant effects in vivo in rats, also used in nociceptive studies.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
δ opioid receptor
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (2-5 disulfide bond)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Chen, C., 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1151.
Chandrakumar, S., et al., 1992. J. Med. Chem.35, 2928.
Tortella, F. 1988. Peptides.9, 1177.
Clark, A., et al., 1986. Eur. J. Pharmacol.128, 303.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3