5.32606
5-Lipoxygenase Inhibitor, MK591
Szinonimák:
5-Lipoxygenase Inhibitor, MK591, FLAP Inhibitor, MK591, sodium 3-(3-(tert-butylthio)-1-(4-chlorobenzyl)-5-(quinolin-2-ylmethoxy)-1H-indol-2-yl]-2,2-dimethylpropanoate, L-686,708, MK-0591
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
3.1 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C34H35ClN2O3S.Na/c1-33(2,3)41-31-27-18-26(40-21-25-15-12-23-8-6-7-9-28(23)36-25)16-17-29(27)37(20-22-10-13-24(35)14-11-22)30(31)19-34(4,5)32(38)39;/h6-18H,19-21H2,1-5H3,(H,38,39);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPURUCMVRRNPHJ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
FLAP
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Sarveswaran, S., et al. 2011. Bioch. Biophy. Acta.1813, 2108.
Sarveswaran, S., et al. 2010. Cancer Lett.291, 167.
Uematsu, T., et al. 1995. Br. J. Clin. Pharm.40, 59.
WGK
WGK 3