524653
PBS-TWEEN® Tablets
tablet, 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0.05% TWEEN 20 Detergent, 10 mM phosphate buffer, pH 7.4 at 25°C
Szinonimák:
PBS, Phosphate Buffered Saline-TWEEN® 20 Tablets
About This Item
Javasolt termékek
product name
PBS-TWEEN® Tablets, Dissolve one tablet in 1 liter of deionized water to yield 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 0.05% TWEEN 20 Detergent, 10 mM phosphate buffer, pH 7.4 at 25°C. Note: 1 each = 10 tablets.
Minőségi szint
form
tablet
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
deionized water: 1 tablet/liter
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3