Fontos dokumentumok
523350
Sigma-Aldrich
PTIO
Nitric oxide radical scavenger.
Szinonimák:
PTIO, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
dark blue
oldhatóság
ethanol: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Nitric oxide radical scavenger. Reacts with nitric oxide in a stoichiometric manner without affecting nitric oxide synthase activity. Inhibits the enhanced vascular permeability in solid tumors.
Nitric oxide radical scavenger. Reacts with nitric oxide in a stoichiometric manner, without affecting nitric oxide synthase activity. Inhibits enhanced vascular permeability in solid tumors.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Nitric oxide radical scavenger
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Egyéb megjegyzések
Hogg, N., et al. 1995. Free Radic. Res. 22, 47.
Maeda, H., et al. 1994. Jpn. J. Cancer Res.85, 331.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3