217386
Carboxy-PTIO, Sodium Salt
Reacts with nitric oxide at pH 7.4, resulting in the generation of NO2⁻/NO3⁻ with a rate constant of 1 x 10⁴ M⁻¹sec⁻¹.
Szinonimák:
Carboxy-PTIO, Sodium Salt, 2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide, Na
Teszt
≥97% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
dark blue
oldhatóság
HEPES Buffer: 0.4 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nitric oxide scavenging action
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Amano, F., and Nova, J. 1995. FEBS Lett.368, 425.
Hogg, N., et al. 1995. Free Radical Res.22, 47.
Az-ma, T., et al. 1994. Life Sci.54, 185.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
Yoshida, K., et al. 1993. Infect. Immun.61, 3552.
WGK
WGK 1