521234
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, also referenced under CAS 347155-76-4, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, N-(4-((6,7-Dimethoxy-4-quinoyl)oxy)phenyl)-Nʹ-(2-methylbenzoyl)thiourea, Ki11502
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C(Nc2ccc(cc2)Oc3c4c(ncc3)cc(c(c4)OC)OC)NC(=O)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C26H23N3O4S/c1-16-6-4-5-7-19(16)25(30)29-26(34)28-17-8-10-18(11-9-17)33-22-12-13-27-21-15-24(32-3)23(31-2)14-20(21)22/h4-15H,1-3H3,(H2,28,29,30,34)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PDGFR
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Nishioka, C., et al. 2008. Blood111, 5086.
Furuta, T., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 2186.
WGK
WGK 3