Fontos dokumentumok
J4649
JNJ-10198409
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
3-Fluoro-N-(6,7-dimethoxy-2,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-yl)phenylamine, N-(3-fluorophenyl)-2,4-dihydro-6,7-dimethoxy-Indeno[1,2-c]pyrazol-3-amine, RWJ 540973
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc2Cc3c(Nc4cccc(F)c4)n[nH]c3-c2cc1OC
InChI
1S/C18H16FN3O2/c1-23-15-7-10-6-14-17(13(10)9-16(15)24-2)21-22-18(14)20-12-5-3-4-11(19)8-12/h3-5,7-9H,6H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDNURMVOKAERHZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to PDGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology