Fontos dokumentumok
5.08227
Sigma-Aldrich
Paclitaxel, Taxus sp.
InSolution, ≥97%, 25 mM in DMSO
Szinonimák:
InSolution Paclitaxel, Taxus sp., TAXOL® InSolution, Baccatin III N-benzyl-β-phenylisoserine Ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H51NO14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
853.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H](C6[C@]7([C@H](OC7)C[C@@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
A 25 mM (10 mg/468 µL) sterile-filtered solution of Paclitaxel, Taxus sp. (Cat. No. 580555) in DMSO.
Egyéb megjegyzések
Derry, W.B., et al. 1995. Biochemistry34, 2203.
Milas, L., et al. 1995. Cancer Chemother. Pharmacol.35, 297.
Donaldson, K.L., et al. 1994. Int. J. Cancer57, 847.
Hornback, N.B., et al. 1994. In Vivo8, 819.
Manthey, C.L., et al. 1992. J. Immunol.149, 2459.
Rowinsky, E.K., et al. 1992. Semin. Oncol. 19, 646.
Ding, A.H., et al. 1990. Science248, 370.
Mogensen, M.M. and Tucker, J.B. 1990. J. Cell Sci.97, 101.
Slichenmeyer, W.J. and Von Hoff, D.D. 1990. J. Clin. Pharmacol.30, 770.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Taxol is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F
Lobbanási pont (C)
87 °C