Merck
SML0664
Sigma-Aldrich
LM11A-31 dihydrochloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-pentanamide dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H25N3O2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
oil
tárolási körülmény
desiccated
szín
colorless to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(C)C(N)C(=O)NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C12H25N3O2.2ClH/c1-3-10(2)11(13)12(16)14-4-5-15-6-8-17-9-7-15;;/h10-11H,3-9,13H2,1-2H3,(H,14,16);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLIHJRRZJDEKLB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
LM11A-31 dihydrochloride has been used to study the effect of p75 neurotrophin receptor (p75 NTR) blockade, by non-peptide LM11A-31 ligand, on PC12 cell viability.
Biokémiai/fiziológiai hatások
LM11A-31 is a non-peptide ligand of the p75 neurotrophin receptor (p75NTR). LM11A-31 blocks pro-NGF induced cell death in neuronal cultures, and protects neuronal cells from the the cytotoxic effects of cisplatin or methotrexate. Oral administration of LM11A-31 promotes the survival of oligodendrocytes and myelinated axons in a mouse spinal cord injury model and improves function in both weight-bearing and non-weight bearing tests.
LM11A-31 is a p75 neurotrophin receptor (p75NTR) ligand.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Different responses of PC12 cells to different pro-nerve growth factor protein variants
Soligo M, et al.
Neurochemistry International, 129, 104498-104498 (2019)
Marzia Soligo et al.
Neurochemistry international, 129, 104498-104498 (2019-07-07)
The present work aimed to explore the innovative hypothesis that different transcript/protein variants of a pro-neurotrophin may generate different biological outcomes in a cellular system. Nerve growth factor (NGF) is important in the development and progression of neurodegenerative and cancer
Valentina Pallottini et al.
Cells, 9(10) (2020-10-08)
Despite its undisputable role in the homeostatic regulation of the nervous system, the nerve growth factor (NGF) also governs the relevant cellular processes in other tissues and organs. In this study, we aimed at assessing the expression and the putative