Fontos dokumentumok
5.05991
Sigma-Aldrich
Flumazenil
Szinonimák:
Flumazenil, GABA A Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788, GABAA Receptor Antagonist, Flumazenil, Ro 15-1788
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H14FN3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A competitive blocker of benzodiazepine activation of inhibitory GABAergic synpases (ID50 = 200 µg/kg/i.p). Binds to the benzodiazepine site of GABAA receptors. Enhances GABAA-receptor mediated currents and antagonizes the enhancing effects of benzodiapine agonist flurazepam. Exhibits fast association and dissociation from the benzodiazepine binding site. Permeates the blood brain barrier, however, the level of uptake may depend on efflux effects of p-glycogprotein transporter.
A competitive blocker of benzodiazepine activation of inhibitory GABAergic synpases (ID50 = 200 mg/kg/i.p). Binds to the benzodiazepine site of GABAA receptors. Enhances GABAA-receptor mediated currents and antagonizes the enhancing effects of benzodiapine agonist flurazepam. Exhibits fast association and dissociation from the benzodiazepine binding site. Permeates the blood brain barrier, however, the level of uptake may depend on efflux effects of p-glycogprotein transporter.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
GABAA
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
Slight warming is required for complete solubilization.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Froklage, F.E., et al. 2012. EJNMMI Research.2, 12.
Li, J., et al. 2006. Neuropharmacol.51, 168.
Weiss, M., et al. 2002. Neurochem. Res.27, 1605.
Atack, J., et al. 1999. Neuropsychopharmacol.20, 255.
Votey, S.R., et al. 1991. Ann. Emerg. Med.20, 181.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2