5.05156
SUMOylation Inhibitor III, 2-D08
Szinonimák:
SUMOylation Inhibitor III, 2-D08, 2-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2D08, SUMO E2 Ubc9 Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
orange-brown
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
SUMO E2-thioester complex
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Cotelle, N., et al. 1996. Free Radic. Biol. Med.20, 35.
WGK
WGK 3
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.