499610
(5Z)-7-Oxozeaenol, Curvularia sp.
(5Z)-7-Oxozeaenol, CAS 66018-38-0, is a cell-permeable, highly potent, selective, irreversible, and ATP-competitive inhibitor of MAPKKK TAK1 activity (IC₅₀ = 8 nM).
Szinonimák:
(5Z)-7-Oxozeaenol, Curvularia sp., TAK1 Inhibitor
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H22O7/c1-11-5-3-7-14(20)18(23)15(21)8-4-6-12-9-13(25-2)10-16(22)17(12)19(24)26-11/h3-4,6-7,9-11,15,18,21-23H,5,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEQZWEXWOFPKOT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Choo, M.K., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 2970.
Safwat, N., et al. 2005. Endocrinology146, 4814.
Ninomiya-Tsuji, J., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 18485.
Rawlins, P., et al. 1999. Int. J. Immunopharmacol.21, 799.
WGK
WGK 3