Fontos dokumentumok
MAK463
Hydroxyproline Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Szinonimák:
Hydroxyproline Assay Kit (Perchlorate-free)
alkalmazás(ok)
cosmetics
észlelési módszer
colorimetric
vonatkozó betegség(ek)
dermatological diseases; rheumatological diseases; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Linear detection range 0.5 µg/mL to 50 µg/mL hydroxyproline
- Assay uses an improved perchlorate-free chemistry
Alkalmasság
Elv
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1