487910-M
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine
Nitric oxide donor that mimics the actions of nitric oxide, including relaxation of isolated bovine coronary artery rings (EC₅₀ = 130 nM).
Szinonimák:
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine, SNAP
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale green
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nitric oxide donor
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Askew, S.C., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
Gopalkrishna, R., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27180.
Southan, E., and Garthwaite, J. 1991. Neurosci. Lett. 130, 107.
Henry, P.J., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 762.
WGK
WGK 3