404R-1
C4d (SP91) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP91, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (404R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (404R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (404R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (404R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (404R-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
izotípus
IgG
szabályozó
lymph node, tonsil
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic, membranous
Géninformáció
human ... C4B(721)
Related Categories
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2