475837
ISO-1
≥98% (HPLC), solid, MIF antagonist, Calbiochem®
Szinonimák:
MIF Antagonist, ISO-1, (S,R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazole acetic acid, methyl ester, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist, ISO-1
About This Item
Javasolt termékek
product name
MIF Antagonist, ISO-1, The MIF Antagonist, ISO-1, also referenced under CAS 478336-92-4, controls the biological activity of MIF.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-12(15)7-10-6-11(13-17-10)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIXMJTYHQHQJLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MIF tautomerize
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 1