437725
Lipoxin A4, 15-epi
Lipoxin A₄, 15-epi, CAS 171030-11-8, is an epimeric lipoxin A4 (Cat. No. 437720) analog that is more potent and metabolically stable than LXA4.
Szinonimák:
Lipoxin A4, 15-epi, LXA₄-15-epi, 15( R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5 S,6 R,15 R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13- trans-11- cis-eicosatetraenoic acid, LXA₄-15-epi, 15(R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5S,6R,15R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13-trans-11-cis-eicosatetraenoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
OC(C(O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCCC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4+,7-5+,13-9+,14-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXAQOQZEOGMIQS-CRSXNMAESA-N
Általános leírás
Caution! Product contains volatile liquid; keep cold at all times.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Exhibits anti-inflammatory properties
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Filep, J.G., et al. 2002. Adv. Exp. Med. Biol.507, 223.
Titos, E., et al. 1999. Am. J. Physiol.277, C870.
Gronert, K., et al. 1998. J. Exp. Med.187, 1285.
Maddox, J.F., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 6972.
Claria, J., et al. 1996. Mol. Med.2, 583.
Claria, J., and Serhan, C.N. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 9475.
Serhan, C.N., et al. 1995. Biochemistry34, 14609.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C