434625
Leukotriene B₄
≥97% (HPLC), oil, proinflammatory agent, Calbiochem®
Szinonimák:
Leukotriene B4, LTB₄, 5(S),12(R)-Dihydroxy-6- cis-8- trans-10- trans-14- cis-eicosatetraenoic Acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Leukotriene B4, Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
oil
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear
oldhatóság
ethanol: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Polymorphonuclear leukocytes
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Dokter, W.H., et al. 1994. Leukemia 8, 1181.
Jedlitschky, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24763.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2