5.33871
Eph Receptor Antagonist, UniPR129
Szinonimák:
Eph Receptor Antagonist, UniPR129, (S)-3-((R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanamido)-4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid, Eph Inhibitor, UniPR129
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
945 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Eph Receptors
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3