Merck
700340K
Avanti
Leukotriene A4 Methyl Ester
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-D-lactosyl-ß1-1′-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H32O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
100 μg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700340K-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)