SML0773
GSK-650394
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Cyclopentyl-4-(5-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)-benzoic acid, GSK 650394, GSK650394
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[nH]1c2ncc(cc2c(c1)c4cc(c(cc4)C(=O)O)C5CCCC5)c3ccccc3
InChI
1S/C25H22N2O2/c28-25(29)20-11-10-18(12-21(20)17-8-4-5-9-17)23-15-27-24-22(23)13-19(14-26-24)16-6-2-1-3-7-16/h1-3,6-7,10-15,17H,4-5,8-9H2,(H,26,27)(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVSBGSNVCDAMCF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.